Få mere at vide
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | p-Xylene |
| Smeltepunkt | 13,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8660g/mL |
| Mængde | 10 L |
| Flammepunkt | 25 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,4940 til 1,4960 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- p-Xylene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.