Få mere at vide
p-Xylene, 99%, for HPLC
Artikelnummer. 11984441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984441 100 mL Glasflaske 100ml
11964441 1 L Glasflaske 1 L
11974441 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11984441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445681000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 DKK
    237.32 DKK / 100ml
    Spare 21.68 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-42-3
Molekylær formel C8H10
Molekylvægt (g/mol) 106.17
MDL nummer MFCD00008556
InChI nøgle URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC navn 1,4-xylen
SMIL CC1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Xylene
Smeltepunkt 13,0 °C
Absorbans 0,01 maks. ved 380 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,05 maks. ved 350 nm, 0,1 max ved 320 nm, 1 maks. ved 294 nm
Tæthed 0.8660g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt 25 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4940 til 1,4960
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.866
Lineær formel C6H4(CH3)2
Viskositet 0,648 mPa (20 °C)
Kogepunkt 138,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 106.17
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Xylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.