Artikelnummer. 15677560
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
15677560
2.5 L
Glasflaske
2.5 L
15667560
1 L
Glasflaske
1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
15677560
Leverandør
Fluka
Leverandørnr.
956822.5L
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS
106-42-3
Molekylær formel
C8H10
Molekylvægt (g/mol)
106.17
MDL nummer
MFCD00008556
InChI nøgle
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID
7809
ChEBI
CHEBI:27417
IUPAC navn
1,4-xylen
SMIL
CC1=CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
p-Xylene
Smeltepunkt
12-13 °C
Tæthed
0,861 g/ml ved 20 °C
Mængde
2.5 L
Eksplosionsgrænse
0.07
Flammepunkt
25 °C (77 °F)
Tændingspunkt
984 °F
Emballage
Glasflaske
Brydningsindeks
1.497
Lineær formel
C6 H4 (CH3 )2
Damptryk
9 mmHg (20 °C)
FN nummer
UN1307
Beilstein
1901563
Kogepunkt
138 °C til 139 °C
Formel vægt
106,17 g/mol
Procent renhed
≥99,0% (GC)
Grad
Ikke tilgængelig
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?