Få mere at vide
p-Vinylguaiacol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Vinylguaiacol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3 |
| Formel vægt | 150.0681 |
| Procent renhed | >95% |