missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Vinylguaiacol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Vinylguaiacol-d3 |
| CAS | 1335436-42-4 |
| Molekylær formel | C9H7D3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Ethenyl-2-methoxy-phenol-d3, 4-Vinyl-guaiacol-d3, 2-Methoxy-4-vinyl-phenol-d3, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethene-d3, 2-Methoxy-4-ethenylphenol-d3, 2-Methoxy-4-vinylphenol-d3, 3-Methoxy-4-hydroxystyrene-d3, 4-Ethenyl-2-methoxyphenol-d3, 4-Hydroxy-3-methoxystyrene-d3, 4-Hydroxy-3-methoxyvinylbenzene-d3, 4-Vinyl-2-methoxyphenol-d3, 4-Vinylguaiacol-d3, Varamol-d3 106, o-Methoxy-p-vinylphenol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3/i2D3 |
| SMIL | OC1=CC=C(C=C)C=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-(methoxy-d3)-4-vinylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.19 |
| Formel vægt | 153.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?