Få mere at vide
p-Tyramine, TRC
Artikelnummer. 30133578
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133578 25 g
30133569 50 g
17927524 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89850025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-67-2
Molekylær formel C8 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, Phenol, p-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-β-phenylethylamine, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxy-β-phenylethylamine, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, p-β-Aminoethylphenol, α-(4-Hydroxyphenyl)-β-aminoethane, β-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
IUPAC navn 4-(2-aminoethyl)phenol
SMIL NCCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyramine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Formel vægt 137.0841
Procent renhed >95%