Få mere at vide
p-Tyramine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyramine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1189884-47-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H4 H7 N O . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Phenol','4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-','hydrochloride (1:1), α,α,β,β-d4-p-Tyramine hydrochloride, p-Tyramine-1,1,2,2-d4 hydrochloride, p-Tyramine-d4 hydrochloride, 4-(2-Amino-1,1,2,2-tetradeuterio-ethyl)phenol hydrochloride, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H/i5D2,6D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.66 |
| Vis mere |