Få mere at vide
p-Trifluoracetyltoluen, TRC
Artikelnummer. 30451461
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30451461 1 g
1 options
Artikelnummer. 30451461 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7897751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Trifluoroacetyltoluene
CAS 394-59-2
Molekylær formel C9H7F3O
Mængde 1 g
Synonym 1-Methyl-4-(trifluoroacetyl)benzene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethanone, 2,2,2-Trifluoro-4'-methylacetophenone, 4-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, 4-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, 4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, NSC 142255, Trifluoromethyl 4-Methylphenyl Ketone, Trifluoromethyl p-Tolyl Ketone, p-Methyl-alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, p-Methylphenyl Trifluoromethyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-methylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H7F3O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(13)9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-(4-methylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 188.15
Formel vægt 188.0449