Få mere at vide
p-Tolyltrichlorosilane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430337
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430337 5 g 5g
11440337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21728.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det kan bruges til at fremstille 3-(p-methylphenyl)cyclohexanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til at fremstille 3-(p-methylphenyl)cyclohexanon.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Fugtfølsom, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-35-9
Molekylær formel C7H7Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 225.568
MDL nummer MFCD00045131
InChI nøgle WOMUGKOOLXQCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyltrichlorosilane, tolyltrichlorosilane, trichloro-p-tolylsilane, silane, trichloro 4-methylphenyl, trichloro 4-methylphenyl silane, trichloro p-tolyl silane, silane, trichloro-p-tolyl, benzene, 1-methyl-4-trichlorosilyl, 4-tolyltrichlorosilane, p-tolylsilyl trichloride
PubChem CID 69697
IUPAC navn trichlor-(4-methylphenyl)silan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 218°C to 220°C
Kemisk navn eller materiale p-Tolyltrichlorosilane
Mængde 5 g
FN nummer UN2987
Beilstein 1866557
Flammepunkt 98°C (208°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 225.58
Procent renhed 97%
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.524
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.28