Få mere at vide
p-Tolylmercuric Chloride, TRC
Artikelnummer. 30450102
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30450102 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30450102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5367502.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylmercuric Chloride
CAS 539-43-5
Molekylær formel C7 H7 Cl Hg
Mængde 2.5 g
Synonym Mercury','chloro(4-methylphenyl)-, Mercury','chloro-p-tolyl- (7CI,8CI), p-Tolylmercury chloride (6CI), Chloro(4-methylphenyl)mercury, (p-Methylphenyl)mercuric chloride, 4-Methylphenylmercuric chloride, 4-Tolylmercuric chloride, Chloro-p-tolylmercury, Mercuri-p-tolyl chloride, NSC 36721, p-Chloromercuriotoluene, p-Methylphenylmercury chloride, p-Tolylmercuric chloride
InChI formel InChI=1S/C7H7.ClH.Hg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
SMIL Cc1ccc([Hg]Cl)cc1
IUPAC navn chloro-(4-methylphenyl)mercury
Molekylvægt (g/mol) 327.17
Formel vægt 327.9943