Få mere at vide
p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10186553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Artikelnummer. 10186553
Brand: Thermo Scientific Acros 382721000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 696-61-7, 109-99-9
Molekylær formel C7H7ClMg
Molekylvægt (g/mol) 150.888
MDL nummer MFCD00672097
InChI nøgle BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 11829629
IUPAC navn magnesium;methylbenzene;chloride
SMIL CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylmagnesium chloride
Farve Undesignated
Navn note 2M solution in THF
Lineær formel CH3C6H4MgCl
Koncentration 2 to 2.2M
Tæthed 1.0000g/mL
Formel vægt 150.89
Emballage AcroSeal™ Glass bottle
Specifik vægtfylde 1
Mængde 100 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Solution
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.