Få mere at vide
p-Tolylmagnesiumbromid, ca. 0,5 M opløsning i diethylether, AcroSeal™
Artikelnummer. 10683395 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10683395 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10433464 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683395 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426768000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
p-tolylmagnesiumbromid, ca. 0,5 M opløsning i diethylether, AcroSeal, Mængde: 800 ml, Emballage: AcroSeal Glasflaske, Molekylvægt: 195,34, CAS: 4294-57-9, 60-29-7, Densitet: 0,8660 g/ml, Flammepunkt: -40 grader. C, formelvægt: 195,34 | CAS: 4294-57-9 | C7H7BrMg | 195,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4294-57-9 , 60-29-7
Molekylær formel C7H7BrMg
Molekylvægt (g/mol) 195.34
MDL nummer MFCD00000040
InChI nøgle ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Synonym p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3644322
IUPAC navn magnesium;methylbenzen;bromid
SMIL CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylmagnesium bromide
Tæthed 0.8660g/mL
Flammepunkt -40 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4MgBr
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.866
Formel vægt 195.34
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.