Få mere at vide
p-Tolylisothiocyanate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Tolylisothiocyanate |
| CAS | 622-59-3 |
| Molekylær formel | C8H7NS |
| MDL nummer | MFCD00004813 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | CC1=CC=C(N=C=S)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.21 |
| Procent renhed | 97% |