Få mere at vide
p-Tolylacetylen, 98%
Artikelnummer. 11496566
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496566 5 g 5g
11406576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24812.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116,163 g/mol
4-Ethynyltoluen blev anvendt i syntesen af bis(bicykliske) produkter ved cycloaddition af alkyner til AlN2C2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Ethynyltoluen blev brugt i syntesen af bis(bicykliske) produkter ved cycloaddition af alkyner til
AlN2C2.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-97-2
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00008571
InChI nøgle KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetylene
Smeltepunkt ∼21 °C
Tæthed 0.916
Kogepunkt 168 °C til 170 °C
Flammepunkt 49 °C (120 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.547
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Beilstein 969653
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%