Få mere at vide
p-Tolylacetylene, 98%
Artikelnummer. 11406576
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406576 25 g 25g
11496566 5 g 5g
2 options
Artikelnummer. 11406576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24812.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116.163 g/mol
4-Ethynyltoluen blev anvendt i syntesen af bis(bicykliske) produkter ved cycloaddition af alkyner til AlN2C2.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Ethynyltoluen blev brugt i syntesen af bis(bicykliske) produkter ved cycloaddition af alkyner til
AlN2C2.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Uforeneligt med oxidationsmidler, tungmetalpulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-97-2
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.163
MDL nummer MFCD00008571
InChI nøgle KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetylene
Smeltepunkt ∼21°C
Tæthed 0.916
Kogepunkt 168°C to 170°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.547
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 969653
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%