Få mere at vide
p-Tolylacetylen, 97%
Artikelnummer. 13438538 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13438538 25 g Glasflaske 25g
10751924 1 g Glasflaske 1g
10761924 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13438538 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 766-97-2 | C9H8 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-97-2
Molekylær formel C9H8
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008571
InChI nøgle KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethynyltoluene, p-tolylacetylene, 4-methylphenylacetylene, p-ethynyltoluene, p-methylphenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-methyl, toluene, p-ethynyl, benzene, 1-ethynyl-4-methyl-9ci, 4'-methylphenyl acetylene, 1-ethynyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 13018
IUPAC navn 1-ethynyl-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetylene
Farve Gul
Tæthed 0.9160g/mL
Kogepunkt 168,0 °C til 170,0 °C
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4C≡CH
Brydningsindeks 1,5460 til 1,5480 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.916
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylacetylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.