Få mere at vide
p-tolylacetylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427857
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427857 250 mg 250mg
15417857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37997.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35675-44-6
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00018813
InChI nøgle QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760634
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)acetylchlorid
SMIL CC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetyl chloride
Farve Pink (Pink)
Kogepunkt 115°C (7.5 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 168.62
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske