Få mere at vide
p-Tolylacetinsyre, 99%
Artikelnummer. 11482098
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482098 100 g 100g
11462098 5 g 5g
11472098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15129.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 622-47-9 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-47-9
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00004353
InChI nøgle GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylacetic acid, 4-methylphenylacetic acid, 2-p-tolyl acetic acid, 2-4-methylphenyl acetic acid, p-methylphenylacetic acid, 4-tolylacetic acid, 4-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methyl, acetic acid, p-tolyl, 2-p-tolylacetic acid
PubChem CID 248474
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)eddikesyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolylacetic acid
Smeltepunkt 90 °C til 93 °C
Kogepunkt 265 °C til 267 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2043528
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%