Få mere at vide
p-Tolyl isothiocyanat, 97%
Beskrivelse
p-tolyl isothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinolin-1,3-dion. Det bruges som dækningsmiddel til at dække de N-terminale ender af polypeptid. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-tolyl isothiocyanat er blevet anvendt til fremstilling af 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinolin-1,3-dion. Det bruges som dækningsmiddel til at dække de N-terminale ender af polypeptid. Det bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Tolyl isothiocyanate |
| Smeltepunkt | 23 °C til 26 °C |
| Kogepunkt | 236 °C til 238 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (224 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.6345 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 386032 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |