Få mere at vide
p-Tolyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 10193790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193790 25 g Glasflaske 25g
10559063 5 g Glasflaske 5g
10205930 100 g Glasflaske 100g
11925681 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10193790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162520250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-58-2
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC navn 1-isocyanato-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolyl isocyanate
Farve Brun
Tæthed 1.0560g/mL
Kogepunkt 70,0 °C til 72,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 66 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4NCO
Brydningsindeks 1,5301 til 1,5321
Mængde 25 g
Beilstein 12,955
Specifik vægtfylde 1.056
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolyl isocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.