Få mere at vide
p-Tolyl isocyanat, 99%
Artikelnummer. 11460094
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460094 50 g 50g
11450094 10 g 10g
11454000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13577.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 622-58-2
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00002029
InChI nøgle MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC navn 1-isocyanato-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolyl isocyanate
Tæthed 1.059
Kogepunkt 70 °C til 72 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.532
Mængde 50 g
FN nummer UN2206
Beilstein 471494
Følsomhed Fugtfølsom; Kan danne en udfældning
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%