Få mere at vide
p-Toluoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30456307
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456307 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5364005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluoyl Chloride
CAS 874-60-2
Molekylær formel C8H7ClO
Mængde 5 g
Synonym 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC navn 4-methylbenzoyl chlorid
Molekylvægt (g/mol) 154.59
Formel vægt 154.0185