Få mere at vide
p-Toluoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluoyl Chloride |
| CAS | 874-60-2 |
| Molekylær formel | C8H7ClO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-methylbenzoyl chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vægt | 154.0185 |