Få mere at vide
p-Toluoylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11423067
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423067 100 g 100g
11433067 500 g 500g
11443067 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15581.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154,593 g/mol
p-Toluoylchlorid blev anvendt til at fremstille antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det bruges som et reagens til at syntetisere (+)-Yashabushitriol, derivater af Desloratadine.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluoylchlorid blev brugt til at fremstille antigen, Tolyl-amido-humant serumalbumin. Det bruges som et reagens til at syntetisere (+)-Yashabushitriol, derivater af Desloratadine.
Opløselighed Reagerer med vand alkohol
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med oxidationsmiddel, syrer, baser, aktive metaller, alkoholer, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-60-2
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.593
MDL nummer MFCD00000696
InChI nøgle NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC navn 4-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluoyl Chloride
Smeltepunkt °C to 2°C
Tæthed 1.169
Kogepunkt 225°C to 227°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.553
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 471492
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water alcohol.
Formel vægt 154.6
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-Benzoyl chloride