Få mere at vide
p-Toluoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 10521201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521201 5 mL Glasflaske 5ml
10666152 250 mL Glasflaske 250ml
10108103 1 L Glasflaske 1 L
13408378 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10521201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147980050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-60-2
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.6
MDL nummer MFCD00000696
InChI nøgle NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC navn 4-methylbenzoylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluoyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt -2.0°C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 225.0°C to 227.0°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4COCl
Brydningsindeks 1.5525 to 1.5545
Mængde 5 mL
Beilstein 09,486
Specifik vægtfylde 1.16
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes.
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.