Få mere at vide
p-Tolunitrile, TRC
Artikelnummer. 30451394
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30451394 10 g
1 options
Artikelnummer. 30451394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53623510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
CAS 104-85-8
Molekylær formel C8 H7 N
Mængde 10 g
Synonym Benzonitrile','4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-methylbenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.0578