Få mere at vide
p-Tolunitrile, 98+%
Artikelnummer. 10554091 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
Artikelnummer. 10554091
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-85-8
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00001827
InChI nøgle VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC navn 4-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolunitrile
Navn note 98%
Smeltepunkt 26.0°C to 28.0°C
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4CN
Brydningsindeks 1.5285 to 1.5305
Mængde 250 g
Beilstein 09, 489
Merck Index 15, 9698
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Viskøs væske