Få mere at vide
p-Tolunitrile, 98+%
Artikelnummer. 11456216
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456216 250 g 250g
11446216 50 g 50g
11436216 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23029.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.151 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-85-8
Molekylær formel C8H7N
Molekylvægt (g/mol) 117.151
MDL nummer MFCD00001827
InChI nøgle VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC navn 4-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolunitrile
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Tæthed 0.981
Kogepunkt 217°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lugt Almond-like
Mængde 250 g
Beilstein 507386
Merck Index 14,9538
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥98%