Få mere at vide
p-Toluidine Trifluoroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluidine Trifluoroacetamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)13-8(14)9(10,11)12/h2-5H,1H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 203.0558 |