Få mere at vide
p-Toluidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30453937
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30453937 25 g
1 options
Artikelnummer. 30453937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53624025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluidine Hydrochloride
CAS 540-23-8
Molekylær formel C7 H9 N . H Cl
Mængde 25 g
Synonym Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine','4-methyl-','hydrochloride (9CI), p-Toluidine','hydrochloride (8CI), 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Methylanilinium chloride, 4-Methylbenzenamine hydrochloride, 4-Methylphenylammonium chloride, p-Methylaniline hydrochloride, p-Methylanilinium chloride, p-Toluidinium chloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.Cc1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-methylaniline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 143.61