Få mere at vide
p-Toluichydrazid, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 115 °C til 118 °C |
| Mængde | 5 g |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |