Få mere at vide
p-Toluic-d3 Acid (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzoic Acid D3 (methyl-D3) |
| CAS | 19215-16-8 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-(Methyl-d3)benzoic acid (ACI), p-Toluic-α,α,α-d3 acid (8 CI), 4-Methylbenzoic acid D3 (methyl-D3), p-Toluic acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.166 |
| Formel vægt | 139.071 g/mol |
| Vis mere |