Få mere at vide
p-toluinsyre, TRC
Artikelnummer. 30450294
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30450294 50 g
1 options
Artikelnummer. 30450294 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53612550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Molekylær formel C8 H8 O2
Mængde 50 g
Synonym 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-methylbenzoiske syre
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.0524