Få mere at vide
p-toluinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluic acid |
| CAS | 99-94-5 |
| Molekylær formel | C8 H8 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-methylbenzoiske syre |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vægt | 136.0524 |