Få mere at vide
p-Toluic Acid-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluic Acid-d7 |
| CAS | 1219798-76-1 |
| Molekylær formel | C8 D7 H O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid','4-(methyl-d3)- (ACI), 4-(Methyl-d3)benzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), p-Toluic-α,α,α,2,3,5,6-d7 acid, 4-Methylbenzoic acid D7, p-Toluic acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.191 |
| Formel vægt | 143.096 |