Få mere at vide
p-Toluenethiol, 98%
Artikelnummer. 10123620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123620 100 g Glasflaske 100g
10113620 10 g Glasflaske 10g
10307170 500 g Glasflaske 500g
10043853 2.5 kg Plastspand 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138711000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-45-6
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.2
MDL nummer MFCD00004851
InChI nøgle WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC navn 4-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenethiol
Navn note 98%
Smeltepunkt 40,0 °C til 44,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 195,0 °C
Flammepunkt 68 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4SH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 124.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fused Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.