Få mere at vide
p-toluenthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043853 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10043853
Brand: Thermo Scientific Acros 138710025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-45-6
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.2
MDL nummer MFCD00004851
InChI nøgle WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC navn 4-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenethiol
Navn note 98%
Smeltepunkt 40.0°C to 44.0°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 195.0°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastspand
Lineær formel CH3C6H4SH
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06, 416
Merck Index 15, 9478
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 124.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Fused Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.