Få mere at vide
p-Toluensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30449028
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30449028 500 g
1 options
Artikelnummer. 30449028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT535905500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 98-59-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7H7ClO2S
Mængde 500 g
Synonym p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 190.65
Formel vægt 189.9855
Procent renhed >95