Få mere at vide
p-toluensulfonsyre natriumsalt, 90+%
Artikelnummer. 11449586
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449586 50 g 50g
11453937 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19332.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-84-1
Molekylær formel C7H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI nøgle KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC navn natrium;4-methylbenzensulfonat
SMIL [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Merck Index 14,9533
Formel vægt 194.19 (Anhydrous)
Procent renhed ≥90%
Mængde 50 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate