Få mere at vide
p-toluensulfonsyre, 12% i eddikesyre, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonic acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Navn note | 12% in Acetic Acid |
| CAS | 104-15-4, 64-19-7 |
| Kogepunkt | 116.0°C |
| Molekylær formel | C7H8O3S |
| MDL nummer | MFCD00064387 |
| Beilstein | 11, 97 |
| Koncentration | 11 to 13% (Alkalimetry) |
| Fieser | 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.