Få mere at vide
p-toluensulfonsyremonohydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15203356 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15203356 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15203356 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.78 DKK
    265.65 DKK / 100g
    Spare 29.13 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
CAS 6192-52-5
Farve Hvid
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C7H10O4S
Lineær formel CH3C6H4SO3H·H2O
MDL nummer MFCD00142137
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15, 9692
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 190.213
PubChem CID 521998
Formel vægt 190.22
Procent renhed ≥98,5% (syre)
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.