Få mere at vide
p-Toluensulfonsyre monohydrat, ACS, 98,5+%
Beskrivelse
p-toluensulfonsyremonohydrat anvendes som katalysator i syntesen af resveratrol, i oxanderivater som et antimalariamiddel, som substitueret piperidin og usymmetrisk benzyl. Det fungerer som en katalysator ved fremstillingen af 1,3,5-trisubstituerede pyrazolderivater, selenerede keten-dithioacetaler, triazoloquinazolinon og benzimidazoquinazolinonderivater. Det tjener også som et mellemprodukt i esterificeringen og i reduktive amineringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
| Smeltepunkt | 103 °C til 106 °C (anhydr) |
| Kogepunkt | 140 °C (20 mmHg) |
| Farve | Pink til hvid |
| Tæthed | 1.24 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 150 °C (302 °F) |
| Lugt | Mild |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid monohydrate