Få mere at vide
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453481 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11453481 500 g
1 options
Artikelnummer. 11453481 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210308790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
CAS 6192-52-5
Farve Hvid
Tæthed 1,23 til 1,24 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel C7H10O4S
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 190.213
PubChem CID 521998
Formel vægt 190.21
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate