Få mere at vide
p-Toluensulfonsyre monohydrat, 97%
Artikelnummer. 11357968
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357968 500 g 500g
11347968 25 g 25g
11337968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036506.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190,213 g/mol
p-toluensulfonsyremonohydrat anvendes som katalysator i syntesen af resveratrol, i oxanderivater som et antimalariamiddel, som substitueret piperidin og usymmetrisk benzyl. Det fungerer som en katalysator ved fremstillingen af 1,3,5-trisubstituerede pyrazolderivater, selenerede keten-dithioacetaler, triazoloquinazolinon og benzimidazoquinazolinonderivater. Det tjener også som et mellemprodukt i esterificeringen og i reduktive amineringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6192-52-5
Molekylær formel C7H10O4S
Molekylvægt (g/mol) 190.213
MDL nummer MFCD00142137
InChI nøgle KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre;hydrat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Smeltepunkt 103 °C til 106 °C (anhydr)
Kogepunkt 140 °C (20 mmHg)
Farve Pink til hvid
Tæthed 1.24 g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt 150 °C (302 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Krystallinsk
Analyseprocentområde 97%
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formel vægt 190,22 (172,20 Vandfri)
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, 4-sulfonicacid, monohydrate