Få mere at vide
p-Toluensulfonsyre, ren, 12% i eddikesyre
Artikelnummer. 10677391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10677391 250 g 250g
10015720 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10677391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421222500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    653.74 DKK / 250g
    Spare 46.26 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 104-15-4 | C7H8O3S | 172,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonic acid
Farve Farveløs til gul
Navn note 12% i eddikesyre
CAS 104-15-4, 64-19-7
Kogepunkt 116,0 °C
Koncentration 11 til 13% (alkalimetri)
Tæthed 1.0700g/mL
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3825 til 1,3845
Specifik vægtfylde 1.07
Molekylær formel C7H8O3S
MDL nummer MFCD00064387
Mængde 250 g
Flammepunkt 41 °C
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15, 9692
Fysisk form Løsning
Synonym p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre
Molekylvægt (g/mol) 172.198
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Formel vægt 172.2
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.