Få mere at vide
p-Toluensulfinsyre, natriumsalthydrat, 98+%
Artikelnummer. 10553111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553111 100 g Plastflaske 100g
10123240 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10553111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139011000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 207801-20-5 | C7H7NaO2S | 178,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207801-20-5
Molekylær formel C7H7NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 178.18
MDL nummer MFCD00149640
InChI nøgle KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
PubChem CID 23682957
IUPAC navn natrium;4-methylbenzensulfinat;hydrat
SMIL [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Navn note 98+%
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3C6H4SO2Na·xH2O
Mængde 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Merck Index 10, 9360
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 178.18
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.