Få mere at vide
p-Toluenesulfinic acid sodium salt, 97% (dry wt.), water <5%
Artikelnummer. 11404010
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404010 25 g 25g
11400283 100 g 100g
11410283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404010 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11430.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-79-3 | C7H7NaO2S | 178.181 g/mol
p-toluensulfinsyrenatriumsalt anvendes som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og dispergeringsfarvestoffer. Det virker som hærder af fugemateriale. Det bruges også som et udledningsmedium af farvestoffer og pigmenter. Ydermere tjener det som et kemisk mellemprodukt i produktionen af fluorescerende pigmenter og stofklæbemiddel. Ud over dette bruges det som et galvanisk blegemiddel og hærdningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-toluensulfinsyrenatriumsalt bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler og dispergeringsfarvestoffer. Det virker som hærder af fugemateriale. Det bruges også som et udledningsmedium af farvestoffer og pigmenter. Ydermere tjener det som et kemisk mellemprodukt i produktionen af fluorescerende pigmenter og stofklæbemiddel. Ud over dette bruges det som et galvanisk blegemiddel og hærdningsmiddel.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-79-3
Molekylær formel C7H7NaO2S
Molekylvægt (g/mol) 178.181
MDL nummer MFCD00149640
InChI nøgle KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC navn natrium;4-methylbenzensulfinat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Navn note Water <5%
Smeltepunkt >300°C
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 25 g
Beilstein 4621454
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%