Få mere at vide
p-Toluensulfinsyre, natriumsalt, 97%, vandfri
Artikelnummer. 11945751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945751 100 g Glasflaske 100g
11935751 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434531000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 824-79-3 | C7H7O2S·Na | 178,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-79-3
Molekylær formel C7H7O2S·Na
Molekylvægt (g/mol) 178.18
InChI nøgle KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC navn natrium;4-methylbenzensulfinat
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfinic acid, sodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 178.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver