Få mere at vide
p-Toluene-d7-sulfonic Acid H2O, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Toluene-d7-sulfonic Acid H2O |
| CAS | 1219795-22-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 D7 H O3 S . H2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | p-Toluene-d7-sulfonic acid hydrate, p-Toluenesulfonic-d7 acid monohydrate, 4-Methylbenzenesulfonic-d7 acid monohydrate, 4-(Methyl-d3)benzenesulfonic-2,3,5,6-d4 acid monohydrate, 4-Methylbenzenesulfonic acid D7 monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | O.[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.26 |
| Vis mere |