Få mere at vide
p-Tolualdehyde-d7 (2,3,5,6-d4; methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzaldehyde-D7 |
| CAS | 1219805-23-8 |
| Molekylær formel | C8 D7 H O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | p-Tolualdehyde-d7, 4-Methylbenzaldehyde-D7, 4-(Methyl-d3)benzaldehyde-2,3,5,6-d4, 4-Tolualdehyde-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.192 |
| Formel vægt | 127.101 g/mol |
| Vis mere |